Principaux documents
15377
Sigma-Aldrich
Boc-Tyr(Bzl)-OSu
≥98.0% (HPLC)
Synonyme(s) :
Boc-O-benzyl-L-tyrosine hydroxysuccinimide ester
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C25H28N2O7
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
468.50
Beilstein:
1611534
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352200
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Essai
≥98.0% (HPLC)
Activité optique
[α]20/D −6.5±0.5°, c = 2% in dioxane
Capacité de réaction
reaction type: Boc solid-phase peptide synthesis
Pf
149-153 °C
Application(s)
peptide synthesis
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES 
CC(C)(C)OC(=O)N[C@@H](Cc1ccc(OCc2ccccc2)cc1)C(=O)ON3C(=O)CCC3=O
InChI
1S/C25H28N2O7/c1-25(2,3)33-24(31)26-20(23(30)34-27-21(28)13-14-22(27)29)15-17-9-11-19(12-10-17)32-16-18-7-5-4-6-8-18/h4-12,20H,13-16H2,1-3H3,(H,26,31)/t20-/m0/s1
Clé InChI
GKLFTQJJYUFASW-FQEVSTJZSA-N
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable