Principaux documents
153729
Sigma-Aldrich
2-Ethoxybenzaldehyde
≥97%
25 G
78,50 €
78,50 €
Check Cart for Availability
Devis pour commande en gros
Changer de vue
25 G
78,50 €
About This Item
Formule linéaire :
C2H5OC6H4CHO
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
150.17
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
78,50 €
Check Cart for Availability
Devis pour commande en gros
Essai
≥97%
Indice de réfraction
n20/D 1.543 (lit.)
pb
136-138 °C/24 mmHg (lit.)
Densité
1.074 g/mL at 25 °C (lit.)
Groupe fonctionnel
aldehyde
Chaîne SMILES 
[H]C(=O)c1ccccc1OCC
InChI
1S/C9H10O2/c1-2-11-9-6-4-3-5-8(9)7-10/h3-7H,2H2,1H3
Clé InChI
DUVJMSPTZMCSTQ-UHFFFAOYSA-N
Application
2-Ethoxybenzaldehyde was used to study the 1,3-dipolar cycloaddition reactions[1].
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
197.6 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
92 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Rate accelerations of 1, 3-dipolar cycloaddition reactions in ionic liquids.
Dubreuil JF and Bazureau JP.
Tetrahedron Letters, 41(38), 7351-7355 (2000)