Key Documents
15093
Sigma-Aldrich
Boc-Tyr(3,5-I2)-OSu
≥97.0% (calc. based on dry substance, C/N)
Synonyme(s) :
Boc-3,5-diiodo-L-tyrosine hydroxysuccinimide ester
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C18H20I2N2O7
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
630.17
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352200
ID de substance PubChem :
Pureté
≥97.0% (calc. based on dry substance, C/N)
Activité optique
[α]20/D +17±1°, c = 1% in chloroform
Capacité de réaction
reaction type: Boc solid-phase peptide synthesis
Pf
144-148 °C
Application(s)
peptide synthesis
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES 
CC(C)(C)OC(=O)N[C@@H](Cc1cc(I)c(O)c(I)c1)C(=O)ON2C(=O)CCC2=O
InChI
1S/C18H20I2N2O7/c1-18(2,3)28-17(27)21-12(8-9-6-10(19)15(25)11(20)7-9)16(26)29-22-13(23)4-5-14(22)24/h6-7,12,25H,4-5,8H2,1-3H3,(H,21,27)/t12-/m0/s1
Clé InChI
OOTFAHIVGAQXOL-LBPRGKRZSA-N
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable