Principaux documents
15065
Sigma-Aldrich
Boc-Asn-ONp
≥98.0% (HPLC)
Synonyme(s) :
Nα-Boc-L-asparagine 4-nitrophenyl ester
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C15H19N3O7
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
353.33
Beilstein:
1895460
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352200
ID de substance PubChem :
Essai
≥98.0% (HPLC)
Application(s)
peptide synthesis
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
CC(C)(C)OC(=O)N[C@@H](CC(N)=O)C(=O)Oc1ccc(cc1)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C15H19N3O7/c1-15(2,3)25-14(21)17-11(8-12(16)19)13(20)24-10-6-4-9(5-7-10)18(22)23/h4-7,11H,8H2,1-3H3,(H2,16,19)(H,17,21)/t11-/m0/s1
Clé InChI
IAPXDJMULQXGDD-NSHDSACASA-N
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable