Principaux documents
15063
Sigma-Aldrich
Boc-Arg-OH hydrochloride
≥98.0% (TLC)
Synonyme(s) :
Nα-Boc-L-arginine hydrochloride
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C11H22N4O4 · HCl
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
310.78
Beilstein:
3658939
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352200
ID de substance PubChem :
Essai
≥98.0% (TLC)
Application(s)
peptide synthesis
Chaîne SMILES 
Cl.CC(C)(C)OC(=O)N[C@@H](CCCNC(N)=N)C(O)=O
InChI
1S/C11H22N4O4.ClH/c1-11(2,3)19-10(18)15-7(8(16)17)5-4-6-14-9(12)13;/h7H,4-6H2,1-3H3,(H,15,18)(H,16,17)(H4,12,13,14);1H/t7-;/m0./s1
Clé InChI
HDELGKMVZYHPPB-FJXQXJEOSA-N
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable