15006
Boc-Phe(4-Me)-OH
≥98.0% (TLC)
Synonyme(s) :
Boc-4-methyl-L-phenylalanine
About This Item
Produits recommandés
Essai
≥98.0% (TLC)
Activité optique
[α]20/D +16±2°, c = 1% in methanol
Capacité de réaction
reaction type: Boc solid-phase peptide synthesis
Pf
84-88 °C
Application(s)
peptide synthesis
Chaîne SMILES
Cc1ccc(C[C@H](NC(=O)OC(C)(C)C)C(O)=O)cc1
InChI
1S/C15H21NO4/c1-10-5-7-11(8-6-10)9-12(13(17)18)16-14(19)20-15(2,3)4/h5-8,12H,9H2,1-4H3,(H,16,19)(H,17,18)/t12-/m0/s1
Clé InChI
JYRWNPUFECDJCX-LBPRGKRZSA-N
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable