Documents
15002
Sigma-Aldrich
Boc-Phe(3-Me)-OH
≥98.0% (TLC)
Synonyme(s) :
Boc-3-methyl-L-phenylalanine
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C15H21NO4
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
279.33
Numéro Beilstein :
8989098
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352200
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Pureté
≥98.0% (TLC)
Forme
solid
Capacité de réaction
reaction type: Boc solid-phase peptide synthesis
Application(s)
peptide synthesis
Chaîne SMILES 
Cc1cccc(C[C@H](NC(=O)OC(C)(C)C)C(O)=O)c1
InChI
1S/C15H21NO4/c1-10-6-5-7-11(8-10)9-12(13(17)18)16-14(19)20-15(2,3)4/h5-8,12H,9H2,1-4H3,(H,16,19)(H,17,18)/t12-/m0/s1
Clé InChI
HBBXWMALJNZDOM-LBPRGKRZSA-N
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable