Principaux documents
14799
Sigma-Aldrich
N,N′-Bis(2,6-dimethylphenyl)perylene-3,4,9,10-tetracarboxylic diimide
≥90%
Synonyme(s) :
DXP
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C40H26N2O4
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
598.65
Beilstein:
4626671
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Essai
≥90%
Pf
>300 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
Cc1cccc(C)c1N2C(=O)c3ccc4c5ccc6C(=O)N(C(=O)c7ccc(c8ccc(C2=O)c3c48)c5c67)c9c(C)cccc9C
Conditionnement
Bottomless glass bottle. Contents are inside inserted fused cone.
Autres remarques
Soluble fluorescent perylene dye having extremely high light fastness and high quantum yield
Rademacher, A., et al.
Chemische Berichte, 115, 2927-2927 (1982)