Documents
144533
Sigma-Aldrich
4,6-Dichloro-2-(methylthio)pyrimidine
98%
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C5H4Cl2N2S
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
195.07
Numéro Beilstein :
127664
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Pureté
98%
Point d'ébullition
135-136 °C/14 mmHg (lit.)
Pf
38-42 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
CSc1nc(Cl)cc(Cl)n1
InChI
1S/C5H4Cl2N2S/c1-10-5-8-3(6)2-4(7)9-5/h2H,1H3
Clé InChI
FCMLONIWOAGZJX-UHFFFAOYSA-N
Description générale
4,6-Dichloro-2-(methylthio)pyrimidine reacts with (η5-C5H5)Fe(CO)2 to form monometallic and bimetallic complexes.
Pictogrammes
CorrosionExclamation mark
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
230.0 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
110 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Novel Organometallic Complexes Containing Aromatic Azines: Synthesis and X-ray Crystal Structure of 4, 6-Bis [(q5-cyclopentadienyl) dicarbonyliron] 2 4 Methylthio) pyrimidine.
Chukwu R, et al.
Organometallics, 10(7), 2141-2152 (1991)