Principaux documents
143596
Sigma-Aldrich
2,5-Dimethoxycinnamic acid, predominantly trans
99%
About This Item
Formule linéaire :
(CH3O)2C6H3CH=CHCO2H
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
208.21
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Essai
99%
Forme
solid
Pf
148-150 °C (lit.)
Groupe fonctionnel
carboxylic acid
Chaîne SMILES 
COc1ccc(OC)c(\C=C\C(O)=O)c1
InChI
1S/C11H12O4/c1-14-9-4-5-10(15-2)8(7-9)3-6-11(12)13/h3-7H,1-2H3,(H,12,13)/b6-3+
Clé InChI
JPQWWJZORKTMIZ-ZZXKWVIFSA-N
Description générale
2,5-Dimethoxycinnamic acid forms 1:1 molecular complex with 3,5-dinitrocinnamic acid.
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Crystal Engineering-Where Do We Go from Here?
Sharma CVK.
Crystal Growth & Design, 2(6), 465-474 (2002)