140198
Formamidoxime
99%
About This Item
Produits recommandés
Essai
99%
Pf
112-115 °C (lit.)
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
N\C=N\O
InChI
1S/CH4N2O/c2-1-3-4/h1,4H,(H2,2,3)
Clé InChI
IONSZLINWCGRRI-UHFFFAOYSA-N
Application
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3