138797
4,6-Dimethoxysalicylaldehyde
98%
Synonyme(s) :
2,4-Dimethoxy-6-hydroxybenzaldehyde, 4,6-Dimethoxy-2-hydroxybenzaldehyde
About This Item
Produits recommandés
Pureté
98%
Pf
68-70 °C (lit.)
Chaîne SMILES
[H]C(=O)c1c(O)cc(OC)cc1OC
InChI
1S/C9H10O4/c1-12-6-3-8(11)7(5-10)9(4-6)13-2/h3-5,11H,1-2H3
Clé InChI
FQRQWPNYJOFDLO-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Application
Actions biochimiques/physiologiques
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable