136999
6-Undecanone
97%
Synonyme(s) :
Diamyl ketone, Dipentyl ketone
About This Item
Produits recommandés
Pureté
97%
Forme
liquid
Indice de réfraction
n20/D 1.4270 (lit.)
Point d'ébullition
228 °C (lit.)
Pf
14.6 °C (lit.)
Densité
0.831 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES
CCCCCC(=O)CCCCC
InChI
1S/C11H22O/c1-3-5-7-9-11(12)10-8-6-4-2/h3-10H2,1-2H3
Clé InChI
ZPQAKYPOZRXKFA-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Description générale
Application
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
190.4 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
88 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter