136697
Hexamethyldewarbenzene
97%
Synonyme(s) :
1,2,3,4,5,6-Hexamethylbicyclo[2.2.0]hexa-2,5-diene
About This Item
Produits recommandés
Essai
97%
Forme
liquid
Indice de réfraction
n20/D 1.448 (lit.)
pb
60 °C/20 mmHg (lit.)
Pf
7 °C (lit.)
Densité
0.803 g/mL at 25 °C (lit.)
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
CC1=C(C)C2(C)C(C)=C(C)C12C
InChI
1S/C12H18/c1-7-8(2)12(6)10(4)9(3)11(7,12)5/h1-6H3
Clé InChI
RVNQQZMIWZPGNA-UHFFFAOYSA-N
Description générale
À utiliser avec
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Flam. Liq. 3
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
95.0 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
35 °C - closed cup