135321
Trimethylphenylammonium bromide
98%
Synonyme(s) :
Phenyltrimethylammonium bromide
About This Item
Produits recommandés
Pureté
98%
Technique(s)
titration: suitable
Pf
215 °C (dec.) (lit.)
Chaîne SMILES
[Br-].C[N+](C)(C)c1ccccc1
InChI
1S/C9H14N.BrH/c1-10(2,3)9-7-5-4-6-8-9;/h4-8H,1-3H3;1H/q+1;/p-1
Clé InChI
GNMJFQWRASXXMS-UHFFFAOYSA-M
Catégories apparentées
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable