Principaux documents
134309
Sigma-Aldrich
trans-2-Phenyl-1-cyclopropanecarbonyl chloride
technical grade, 90%
About This Item
Formule linéaire :
C6H5C3H4COCl
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
180.63
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Qualité
technical grade
Essai
90%
Forme
liquid
Indice de réfraction
n20/D 1.556 (lit.)
pb
108-110 °C/2 mmHg (lit.)
Densité
1.163 g/mL at 25 °C (lit.)
Groupe fonctionnel
acyl chloride
phenyl
Chaîne SMILES 
ClC(=O)[C@@H]1C[C@H]1c2ccccc2
InChI
1S/C10H9ClO/c11-10(12)9-6-8(9)7-4-2-1-3-5-7/h1-5,8-9H,6H2/t8-,9+/m0/s1
Clé InChI
SODZBMGDYKEZJG-DTWKUNHWSA-N
Application
trans-2-Phenyl-1-cyclopropanecarbonyl chloride was used in the synthesis of series of trans-1-[(2-phenylcyclopropyl)methyl]-4-arylpiperazines[1].
Pictogrammes
Corrosion
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Skin Corr. 1B
Code de la classe de stockage
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
235.4 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
113 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
X Zhang et al.
Journal of medicinal chemistry, 43(21), 3923-3932 (2000-10-29)
The dopaminergic receptor profile of a series of trans-1-[(2-phenylcyclopropyl)methyl]-4-arylpiperazines was examined. Aromatic substitution patterns were varied with the goal of identifying a compound having affinities for the D(2) and D(4) receptors in a ratio similar to that observed for the