Principaux documents
13032
Sigma-Aldrich
2-(Benzoyloxymethyl)benzoyl chloride
≥97.0% (AT)
Synonyme(s) :
2-(Hydroxymethyl)benzoyl chloride benzoate
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C15H11ClO3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
274.70
Beilstein:
2131346
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Essai
≥97.0% (AT)
Forme
solid
Contient
~1% CaCO3 as stabilizer
Pf
59-61 °C
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
ClC(=O)c1ccccc1COC(=O)c2ccccc2
InChI
1S/C15H11ClO3/c16-14(17)13-9-5-4-8-12(13)10-19-15(18)11-6-2-1-3-7-11/h1-9H,10H2
Clé InChI
UDEQFYWNFHWPRH-UHFFFAOYSA-N
Application
2-(Benzoyloxymethyl)benzoyl chloride may be used in chemical synthesis studies.
Autres remarques
Reagent for a novel amine protection which gives amides the lability of esters
Pictogrammes
Corrosion
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Skin Corr. 1B
Code de la classe de stockage
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
B.F. Cain
The Journal of Organic Chemistry, 41, 2029-2029 (1976)