128430
L-Glutamic acid
99%
Synonyme(s) :
(S)-2-Aminopentanedioic acid, Glu
About This Item
Produits recommandés
Essai
99%
Activité optique
[α]20/D +31.5°, c = 2 in 5 M HCl
Pf
205 °C (dec.) (lit.)
Solubilité
H2O: soluble 140 gm/l at 100 degrees c
H2O: soluble 21.86 gm/l at 50 degrees c
H2O: soluble 55.32 gm/l at 75 degrees c
H2O: soluble 8.64 gm/l at 25 degrees c
hydrochloric acid: soluble 10% in 1 N, clear, colorless
Chaîne SMILES
N[C@@H](CCC(O)=O)C(O)=O
InChI
1S/C5H9NO4/c6-3(5(9)10)1-2-4(7)8/h3H,1-2,6H2,(H,7,8)(H,9,10)/t3-/m0/s1
Clé InChI
WHUUTDBJXJRKMK-VKHMYHEASA-N
Application
Actions biochimiques/physiologiques
Remplacé(e)(s) par
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1