Principaux documents
128414
Sigma-Aldrich
4′-Fluoropropiophenone
98%
About This Item
Formule linéaire :
FC6H4C(O)C2H5
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
152.17
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Essai
98%
Forme
liquid
Indice de réfraction
n20/D 1.5059 (lit.)
Densité
1.096 g/mL at 25 °C (lit.)
Groupe fonctionnel
fluoro
ketone
Chaîne SMILES 
CCC(=O)c1ccc(F)cc1
InChI
1S/C9H9FO/c1-2-9(11)7-3-5-8(10)6-4-7/h3-6H,2H2,1H3
Clé InChI
QIJNVLLXIIPXQT-UHFFFAOYSA-N
Application
4′-Fluoropropiophenone was used in the preparation of 2-(4-fluorophenyl)-3-methylquinoxaline[1].
Pictogrammes
CorrosionExclamation mark
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
170.6 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
77 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Padmavathy K, et al.
Tetrahedron Letters, 52(4) (2011)