127175
N,N,N′,N′-Tetraethylmethanediamine
97%
About This Item
Produits recommandés
Pureté
97%
Indice de réfraction
n20/D 1.426 (lit.)
Point d'ébullition
166-169 °C (lit.)
Densité
0.811 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES
CCN(CC)CN(CC)CC
InChI
1S/C9H22N2/c1-5-10(6-2)9-11(7-3)8-4/h5-9H2,1-4H3
Clé InChI
UNEXJVCWJSHFNN-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Application
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1B
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
107.6 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
42 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter