Key Documents
126586
Sigma-Aldrich
2,2-Dimethyl-1,3-propanediol
99%
Synonyme(s) :
Neopentylglycol
About This Item
Formule linéaire :
(CH3)2C(CH2OH)2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
104.15
Numéro Beilstein :
605291
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352103
Densité de vapeur
3.6 (vs air)
Pression de vapeur
<0.8 mmHg ( 20 °C)
Pureté
99%
Température d'inflammation spontanée
750 °F
Limite d'explosivité
1.34 %, 149 °F
18.8 %, 177 °F
Pf
123-127 °C
Chaîne SMILES 
CC(C)(CO)CO
InChI
1S/C5H12O2/c1-5(2,3-6)4-7/h6-7H,3-4H2,1-2H3
Clé InChI
SLCVBVWXLSEKPL-UHFFFAOYSA-N
Remplacé(e)(s) par