Principaux documents
124516
Sigma-Aldrich
Girard′s Reagent P
98%
Synonyme(s) :
1-(Carboxymethyl)pyridinium chloride hydrazide
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C7H10ClN3O
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
187.63
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
Essai
98%
Pf
201-203 °C (dec.) (lit.)
Chaîne SMILES 
[Cl-].NNC(=O)C[n+]1ccccc1
Description générale
Gives water-soluble derivatives of ketones and ketosteroids.