124478
N-isopropylaniline
97%
About This Item
Produits recommandés
Pureté
97%
Indice de réfraction
n20/D 1.539 (lit.)
Point d'ébullition
55 °C/0.3 mmHg (lit.)
Densité
0.934 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES
CC(C)Nc1ccccc1
InChI
1S/C9H13N/c1-8(2)10-9-6-4-3-5-7-9/h3-8,10H,1-2H3
Clé InChI
FRCFWPVMFJMNDP-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Application
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
189.9 °F - Cleveland open cup
Point d'éclair (°C)
87.7 °C - Cleveland open cup