119474
N-Hydroxyurethane
Synonyme(s) :
N-Carbethoxyhydroxylamine, Ethyl N-hydroxycarbamate, Hydroxycarbamic acid ethyl ester, NSC 71045, NSC 83629
About This Item
Produits recommandés
Indice de réfraction
n20/D 1.445 (lit.)
pb
113-116 °C/3 mmHg (lit.)
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES
CCOC(=O)NO
InChI
1S/C3H7NO3/c1-2-7-3(5)4-6/h6H,2H2,1H3,(H,4,5)
Clé InChI
VGEWEGHHYWGXGG-UHFFFAOYSA-N
Application
- Synthesis of molecules used for intermolecular Sharpless aminohydroxylation reactions
- Intermolecular ortho-C-H amidation of anilides
- Cinchona alkaloid-catalyzed asymmetric cycloaddition
- Allylic arylation
Actions biochimiques/physiologiques
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
235.4 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
113 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves