118486
2,3-Dimethyl-3-pentanol
99%
About This Item
Produits recommandés
Essai
99%
Indice de réfraction
n20/D 1.428 (lit.)
pb
140 °C (lit.)
Densité
0.833 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES
CCC(C)(O)C(C)C
InChI
1S/C7H16O/c1-5-7(4,8)6(2)3/h6,8H,5H2,1-4H3
Clé InChI
RFZHJHSNHYIRNE-UHFFFAOYSA-N
Application
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
105.8 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
41 °C - closed cup