Key Documents
11578
Sigma-Aldrich
Boc-4,5-dehydro-Leu-OH (dicyclohexylammonium) salt
≥96.0% (HPLC)
Synonyme(s) :
(S)-2-(Boc-amino)-4-methyl-4-pentenoic acid (dicyclohexylammonium) salt, Boc-4,5-dehydro-L-leucine (dicyclohexylammonium) salt
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C11H19NO4·C12H23N
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
410.59
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352200
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Niveau de qualité
Pureté
≥96.0% (HPLC)
Application(s)
peptide synthesis
Chaîne SMILES 
C1CCC(CC1)NC2CCCCC2.CC(=C)C[C@H](NC(=O)OC(C)(C)C)C(O)=O
InChI
1S/C12H23N.C11H19NO4/c1-3-7-11(8-4-1)13-12-9-5-2-6-10-12;1-7(2)6-8(9(13)14)12-10(15)16-11(3,4)5/h11-13H,1-10H2;8H,1,6H2,2-5H3,(H,12,15)(H,13,14)/t;8-/m.0/s1
Clé InChI
ZRIOKRZSXPPREV-WDBKTSHHSA-N
Pictogrammes
CorrosionExclamation markEnvironment
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable