115746
2,2,6,6-Tetramethyl-4-piperidinol
98%
Synonyme(s) :
4-Hydroxy-2,2,6,6-tetramethylpiperidine
About This Item
Produits recommandés
Pureté
98%
Point d'ébullition
212-215 °C (lit.)
Pf
129-131 °C (lit.)
Chaîne SMILES
CC1(C)CC(O)CC(C)(C)N1
InChI
1S/C9H19NO/c1-8(2)5-7(11)6-9(3,4)10-8/h7,10-11H,5-6H2,1-4H3
Clé InChI
VDVUCLWJZJHFAV-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Application
- An additive for polymer modified hindered amine light stabilizers
- A light stabilizer for polyamide 66 fibers containing acid blue dyes
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1
Code de la classe de stockage
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges