Principaux documents
114634
Supelco
8-Hydroxy-7-iodo-5-quinolinesulfonic acid
99%
Synonyme(s) :
Ferron, Iodoxyquinolinesulfonic acid
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C9H6INO4S
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
351.12
Beilstein:
223832
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12000000
Essai
99%
Technique(s)
UV/Vis spectroscopy: suitable
Pf
269-270 °C (dec.) (lit.)
Chaîne SMILES 
Oc1c(I)cc(c2cccnc12)S(O)(=O)=O
InChI
1S/C9H6INO4S/c10-6-4-7(16(13,14)15)5-2-1-3-11-8(5)9(6)12/h1-4,12H,(H,13,14,15)
Clé InChI
ZBJWWKFMHOAPNS-UHFFFAOYSA-N
Application
For the colorimetric determination of ferric ion.
Remplacé(e)(s) par