Principaux documents
11252
Sigma-Aldrich
cis-2-Aminocycloheptanecarboxylic acid hydrochloride
≥98.0% (TLC)
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C8H15NO2 · HCl
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
193.67
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352106
ID de substance PubChem :
Nom du produit
cis-2-Aminocycloheptanecarboxylic acid hydrochloride, ≥98.0% (TLC)
Essai
≥98.0% (TLC)
Forme
powder or crystals
Couleur
colorless to white
Application(s)
peptide synthesis
Chaîne SMILES 
Cl.N[C@@H]1CCCCC[C@@H]1C(O)=O
InChI
1S/C8H15NO2.ClH/c9-7-5-3-1-2-4-6(7)8(10)11;/h6-7H,1-5,9H2,(H,10,11);1H/t6-,7+;/m0./s1
Clé InChI
KCRZBDJVYOBHIP-UOERWJHTSA-N
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable