111139
3-Methyl-2-pentanol
99%
Synonyme(s) :
sec-Butyl methyl carbinol
About This Item
Pureté
99%
Indice de réfraction
n20/D 1.421 (lit.)
Point d'ébullition
131-134 °C (lit.)
Densité
0.831 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES
CCC(C)C(C)O
InChI
1S/C6H14O/c1-4-5(2)6(3)7/h5-7H,4H2,1-3H3
Clé InChI
ZXNBBWHRUSXUFZ-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
105.8 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
41 °C - closed cup