Documents
110892
Sigma-Aldrich
trans-2-Hexene
97%
Synonyme(s) :
(E)-2-Hexene
About This Item
Formule linéaire :
CH3CH2CH2CH=CHCH3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
84.16
Numéro Beilstein :
1719020
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Densité de vapeur
1 (vs air)
Pression de vapeur
263 mmHg ( 37.7 °C)
Pureté
97%
Température d'inflammation spontanée
473 °F
Indice de réfraction
n20/D 1.393 (lit.)
Point d'ébullition
68-69 °C (lit.)
Pf
−98.5-−98 °C (lit.)
Densité
0.669 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
CCC\C=C\C
InChI
1S/C6H12/c1-3-5-6-4-2/h3,5H,4,6H2,1-2H3/b5-3+
Clé InChI
RYPKRALMXUUNKS-HWKANZROSA-N
Catégories apparentées
Description générale
trans-2-hexene is formed by the double bond shift and cis-trans isomerization which can be studied using microreactor-GLC techniques.
À utiliser avec
Pictogrammes
FlameHealth hazardExclamation mark
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Asp. Tox. 1 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
-13.0 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
-25 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
The mechanism of double-bond isomerization of olefins on solid acids.
Brouwer DM et al.
J. Catal., 1(1), 22-31 (1962)