110272
2-Decalone,mixture of cis and trans
95%
Synonyme(s) :
Decahydro-2-naphthalenone
About This Item
Produits recommandés
Pureté
95%
Indice de réfraction
n20/D 1.491 (lit.)
Point d'ébullition
96 °C/2.5 mmHg (lit.)
Densité
0.979 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES
O=C1CCC2CCCCC2C1
InChI
1S/C10H16O/c11-10-6-5-8-3-1-2-4-9(8)7-10/h8-9H,1-7H2
Clé InChI
LGVJRKCQQHOWAU-UHFFFAOYSA-N
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
215.6 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
102 °C - closed cup