109908
Diethylene glycol methyl ether
99%
Synonyme(s) :
2-(2-Methoxyethoxy)ethanol, Methyldiglycol
About This Item
Produits recommandés
Densité de vapeur
4.14 (vs air)
Pression de vapeur
0.2 mmHg ( 20 °C)
Essai
99%
Température d'inflammation spontanée
221 °C
Limite d'explosivité
1.38-22.7 %
Indice de réfraction
n20/D 1.426 (lit.)
pb
194 °C (lit.)
Pf
−70 °C (lit.)
Densité
1.023 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES
COCCOCCO
InChI
1S/C5H12O3/c1-7-4-5-8-3-2-6/h6H,2-5H2,1H3
Clé InChI
SBASXUCJHJRPEV-UHFFFAOYSA-N
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Repr. 1B
Code de la classe de stockage
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
188.6 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
87 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Listes réglementaires
Les listes réglementaires sont principalement fournies pour les produits chimiques. Seules des informations limitées peuvent être fournies ici pour les produits non chimiques. L'absence d'indication signifie qu'aucun des composants n'est répertorié. Il incombe à l'utilisateur de s'assurer de l'utilisation sûre et légale du produit.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)