Key Documents
108499
Sigma-Aldrich
2-Bromododecane
technical grade, 85%
About This Item
Formule linéaire :
CH3(CH2)9CH(Br)CH3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
249.23
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Qualité
technical grade
Pression de vapeur
0.29 psi ( 20 °C)
Pureté
85%
Indice de réfraction
n20/D 1.456 (lit.)
Point d'ébullition
130 °C/6 mmHg (lit.)
Pf
−96 °C (lit.)
Densité
1.02 g/mL at 25 °C (lit.)
Groupe fonctionnel
alkyl halide
bromo
Chaîne SMILES 
CCCCCCCCCCC(C)Br
InChI
1S/C12H25Br/c1-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12(2)13/h12H,3-11H2,1-2H3
Clé InChI
GIUUCQVKMWBSRT-UHFFFAOYSA-N
Application
2-Bromododecane was used as growth substrate to investigate the fatty acid composition of cellular lipids of Rhodococcus rhodochrous NCIMB 13064 grown on various long-chain haloalkanes. It was used to compare the in vitro methods:yeast resazurin and 3-[4,5-dimethylthiazol-2-yl]-2,5-diphenyltetrazolium bromide assay for determining the acute toxicity of halogenated alkanes.
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
235.4 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
113 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Long-chain haloalkanes are incorporated into fatty acids by Rhodococcus rhodochrous NCIMB 13064.
Hamilton JTG, et al.
Microbiology, 141(10), 2611-2617 (1995)
Comparison of Yeast Resazurin Versus MTT Assay in vitro Methods For Determining Acute Toxicity of Halogenated Alkanes.
Zuas O.
Jurnal Ilmu Dasar, 9(2), 135-141 (2008)