106631
p-Toluoyl chloride
98%
Synonyme(s) :
4-Methylbenzoyl chloride
About This Item
Produits recommandés
Densité de vapeur
5.33 (vs air)
Pression de vapeur
0.55 mmHg ( 20 °C)
Pureté
98%
Limite d'explosivité
1.6 %, 117 °F
Indice de réfraction
n20/D 1.553 (lit.)
Point d'ébullition
225-227 °C (lit.)
95-96 °C/10 mmHg (lit.)
Pf
−4-−2 °C (lit.)
Densité
1.169 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES
Cc1ccc(cc1)C(Cl)=O
InChI
1S/C8H7ClO/c1-6-2-4-7(5-3-6)8(9)10/h2-5H,1H3
Clé InChI
NQUVCRCCRXRJCK-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Description générale
Application
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
179.6 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
82 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter