Documents
106321
Sigma-Aldrich
Ethylenediaminetetraacetic acid trisodium salt hydrate
95%
Synonyme(s) :
(Ethylenedinitrilo)tetraacetic acid trisodium salt, EDTA trisodium salt
About This Item
Formule linéaire :
(NaO2CCH2)2NCH2CH2N(CH2CO2Na)CH2CO2H·xH2O
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
358.19 (anhydrous basis)
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352116
ID de substance PubChem :
Pureté
95%
Pf
>300 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
O.[Na+].[Na+].[Na+].OC(=O)CN(CCN(CC([O-])=O)CC([O-])=O)CC([O-])=O
InChI
1S/C10H16N2O8.3Na.H2O/c13-7(14)3-11(4-8(15)16)1-2-12(5-9(17)18)6-10(19)20;;;;/h1-6H2,(H,13,14)(H,15,16)(H,17,18)(H,19,20);;;;1H2/q;3*+1;/p-3
Clé InChI
KKTNQJMZBPLVKM-UHFFFAOYSA-K
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable