Principaux documents
101400
Sigma-Aldrich
2-Nitroanisole
99%
Synonyme(s) :
1-Methoxy-2-nitrobenzene
About This Item
Formule linéaire :
O2NC6H4OCH3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
153.14
Beilstein:
1868032
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
Essai
99%
Indice de réfraction
n20/D 1.561 (lit.)
pb
273 °C (lit.)
Pf
9-12 °C (lit.)
Densité
1.254 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
COc1ccccc1[N+]([O-])=O
InChI
1S/C7H7NO3/c1-11-7-5-3-2-4-6(7)8(9)10/h2-5H,1H3
Clé InChI
CFBYEGUGFPZCNF-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
Health hazardExclamation mark
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Carc. 1B
Code de la classe de stockage
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
392.0 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
200 °C - closed cup