101133
Butylmalonic acid
99%
Synonyme(s) :
1,1-Pentanedicarboxylic acid, 2-n -Butylmalonic acid, 2-Butylpropanedioic acid
About This Item
Produits recommandés
Pureté
99%
Forme
solid
Pf
105-107 °C (lit.)
Chaîne SMILES
CCCCC(C(O)=O)C(O)=O
InChI
1S/C7H12O4/c1-2-3-4-5(6(8)9)7(10)11/h5H,2-4H2,1H3,(H,8,9)(H,10,11)
Clé InChI
MCRZWYDXIGCFKO-UHFFFAOYSA-N
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable