Principaux documents
100455
Sigma-Aldrich
N-Acetylethanolamine
technical grade
Synonyme(s) :
N-(2-Hydroxyethyl)acetamide
About This Item
Formule linéaire :
CH3CONHCH2CH2OH
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
103.12
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.
Qualité
technical grade
Niveau de qualité
Indice de réfraction
n20/D 1.472 (lit.)
pb
151-155 °C/5 mmHg (lit.)
Densité
1.12 g/mL at 25 °C (lit.)
Groupe fonctionnel
amide
hydroxyl
Chaîne SMILES 
CC(=O)NCCO
InChI
1S/C4H9NO2/c1-4(7)5-2-3-6/h6H,2-3H2,1H3,(H,5,7)
Clé InChI
PVCJKHHOXFKFRP-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
CorrosionExclamation mark
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
350.6 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
177 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Meriyem Aktas et al.
The FEBS journal, 281(15), 3523-3541 (2014-06-17)
Phosphatidylcholine (PC) is a rare membrane lipid in bacteria, but is crucial for virulence of the plant pathogen Agrobacterium tumefaciens and various other pathogens. Agrobacterium tumefaciens uses two independent PC biosynthesis pathways. One is dependent on the integral membrane protein