Principaux documents
07430
Sigma-Aldrich
2-Chloro-5-(trifluoromethyl)aniline
≥98.0% (GC)
Synonyme(s) :
3-Amino-4-chlorobenzotrifluoride, 6-Chloro-α,α,α-trifluoro-m-toluidine
About This Item
Formule linéaire :
ClC6H3(CF3)NH2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
195.57
Beilstein:
879910
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Essai
≥98.0% (GC)
Indice de réfraction
n20/D 1.499 (lit.)
Densité
1.428 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
Nc1cc(ccc1Cl)C(F)(F)F
InChI
1S/C7H5ClF3N/c8-5-2-1-4(3-6(5)12)7(9,10)11/h1-3H,12H2
Clé InChI
VKTTYIXIDXWHKW-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
Exclamation markEnvironment
Mention d'avertissement
Warning
Classification des risques
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
167.0 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
75 °C - closed cup