Documents
ADV947322232
AChemBlock
Bis(1-(3-methyloxetan-3-yl)ethan-1-amine); oxalic acid
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
320.39
Numéro MDL:
Iupac Name
1-(3-methyloxetan-3-yl)ethan-1-amine hemioxalate
Inchi Code
1S/2C6H13NO.C2H2O4/c2*1-5(7)6(2)3-8-4-6;3-1(4)2(5)6/h2*5H,3-4,7H2,1-2H3;(H,3,4)(H,5,6)
Clé InChI
PDSWECOZQQUACZ-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
Store at 0-8 C
Purity
97%
Country of Origin
CN
Physical Form
white solid
Product Link
https://www.achemblock.com/l21699-bis-1-3-methyloxetan-3-yl-ethan-1-amine-oxalic-acid.html
Synonym
1-(3-methyloxetan-3-yl)ethan-1-amine hemioxalate
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.achemblock.com/l21699-bis-1-3-methyloxetan-3-yl-ethan-1-amine-oxalic-acid.html