Documents
AC5998047283
Accela ChemBio Inc.
6-(Trifluoromethyl)imidazo[1,2-a]pyridine-3-propanoic Acid
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
258.2
Numéro MDL:
Iupac Name
3-[6-(trifluoromethyl)imidazo[1,2-a]pyridin-3-yl]propanoic acid
Inchi Code
1S/C11H9F3N2O2/c12-11(13,14)7-1-3-9-15-5-8(16(9)6-7)2-4-10(17)18/h1,3,5-6H,2,4H2,(H,17,18)
Clé InChI
UWCPSCLZPRVXIN-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
+4C
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
RT
Physical Form
White to yellow solid
Product Link
http://www.accelachem.com/cn/search.html?keyword=SY056767&attname=GoodsCode
MSDS
http://pdf.accelachem.com/cn/msds/SY056767.pdf