Documents
AABH99A50DC8
AA BLOCKS, INC.
1-Amino-3-(2-naphthyloxy)propan-2-ol hydrochloride
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
253.73
Numéro MDL:
Iupac Name
1-amino-3-(2-naphthyloxy)-2-propanol hydrochloride
Inchi Code
1S/C13H15NO2.ClH/c14-8-12(15)9-16-13-6-5-10-3-1-2-4-11(10)7-13;/h1-7,12,15H,8-9,14H2;1H
Clé InChI
MBNXZYKAGRRTDI-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
2~8C
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.aablocks.com/prod/2108724-18-9
Synonym
1-Amino-3-(2-naphthyloxy)propan-2-ol hydrochloride
MSDS
https://www.aablocks.com/downloadSds?cas=2108724-18-9