Documents
AABH99A4E3DB
AA BLOCKS, INC.
(SP-4-1)-[1,3-BIs[2,6-bis(1-ethylpropyl)phenyl]-4,5-dichloro-1,3-dihydro-2H-imidazol-2-ylidene]dichloro(2-methylpyridine)palladium
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
840.15
Numéro MDL:
Iupac Name
palladium(3+) 1,3-bis[2,6-bis(pentan-3-yl)phenyl]-4,5-dichloro-1,2-didehydro-1λ⁵-imidazole 2-methylpyridine dichloride
Inchi Code
1S/C35H50Cl2N2.C6H7N.2ClH.Pd/c1-9-24(10-2)28-19-17-20-29(25(11-3)12-4)32(28)38-23-39(35(37)34(38)36)33-30(26(13-5)14-6)21-18-22-31(33)27(15-7)16-8;1-6-4-2-3-5-7-6;;;/h17-22,24-27H,9-16H2,1-8H3;2-5H,1H3;2*1H;/q;;;;+3/p-2
Clé InChI
UYMVYBLQVLONET-UHFFFAOYSA-L
Température de stockage
2~8C
Purity
98%
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.aablocks.com/prod/1612891-29-8
Synonym
[1,3-bis[2,6-bis(1-ethylpropyl)phenyl]-4,5-dichloro-imidazol-2-ylidene]-dichloro-(2-methylpyridin-1-ium-1-yl)palladium
MSDS
https://www.aablocks.com/downloadSds?cas=1612891-29-8