Documents
AABH97D29D10
AA BLOCKS, INC.
N-(3-Bromophenyl)cyclopropanesulfonamide
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
276.15
Numéro MDL:
Iupac Name
N-(3-bromophenyl)cyclopropanesulfonamide
Inchi Code
1S/C9H10BrNO2S/c10-7-2-1-3-8(6-7)11-14(12,13)9-4-5-9/h1-3,6,9,11H,4-5H2
Clé InChI
HNQGZJHGOMZGKR-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
2~8C
Purity
95%
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.aablocks.com/prod/1235063-43-0
Synonym
N-(3-Bromophenyl)cyclopropanesulfonamide
MSDS
https://www.aablocks.com/downloadSds?cas=1235063-43-0