Documents
AABH97D28F4D
AA BLOCKS, INC.
N-Propylpiperidine-2-carboxamide hydrochloride
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
206.72
Numéro MDL:
Iupac Name
N-propylpiperidine-2-carboxamide hydrochloride
Inchi Code
1S/C9H18N2O.ClH/c1-2-6-11-9(12)8-5-3-4-7-10-8;/h8,10H,2-7H2,1H3,(H,11,12);1H
Clé InChI
RHXRYOOOHONYDT-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
2~8C
Purity
95%
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.aablocks.com/prod/444992-97-6
Synonym
N-Propyl-2-piperidinecarboxamide hydrochloride
MSDS
https://www.aablocks.com/downloadSds?cas=444992-97-6