Documents
AABH97D28DB9
AA BLOCKS, INC.
6-(3-fluorophenyl)pyrazin-2-amine
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
189.19
Numéro MDL:
Iupac Name
6-(3-fluorophenyl)-2-pyrazinamine
Inchi Code
1S/C10H8FN3/c11-8-3-1-2-7(4-8)9-5-13-6-10(12)14-9/h1-6H,(H2,12,14)
Clé InChI
UNZWMPKAHMXZKW-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
2~8C
Purity
95%
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.aablocks.com/prod/925677-89-0
Synonym
6-(3-fluorophenyl)pyrazin-2-amine
MSDS
https://www.aablocks.com/downloadSds?cas=925677-89-0