Documents
AABH97CE832D
AA BLOCKS, INC.
2-[1-(Chloroacetyl)-3-oxopiperazin-2-yl]-n-phenylacetamide
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
309.75
Numéro MDL:
Iupac Name
2-[1-(chloroacetyl)-3-oxo-2-piperazinyl]-N-phenylacetamide
Inchi Code
1S/C14H16ClN3O3/c15-9-13(20)18-7-6-16-14(21)11(18)8-12(19)17-10-4-2-1-3-5-10/h1-5,11H,6-9H2,(H,16,21)(H,17,19)
Clé InChI
FHJAOUSLJPCTIJ-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
2~8C
Purity
95%
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.aablocks.com/prod/1379811-27-4
Synonym
2-[1-(Chloroacetyl)-3-oxopiperazin-2-yl]-N-phenylacetamide; .
MSDS
https://www.aablocks.com/downloadSds?cas=1379811-27-4