Documents
AABH97CE7B0E
AA BLOCKS, INC.
5-Methoxy-1-propyl-1h-indole-3-carbaldehyde
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
217.27
Numéro MDL:
Iupac Name
5-methoxy-1-propyl-1H-indole-3-carbaldehyde
Inchi Code
1S/C13H15NO2/c1-3-6-14-8-10(9-15)12-7-11(16-2)4-5-13(12)14/h4-5,7-9H,3,6H2,1-2H3
Clé InChI
KNBADAAZAKZNQS-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
2~8C
Purity
95%
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.aablocks.com/prod/128600-67-9
Synonym
5-Methoxy-1-propyl-1h-indole-3-carbaldehyde
MSDS
https://www.aablocks.com/downloadSds?cas=128600-67-9