Documents
AABH93DE3391
AA BLOCKS, INC.
Trimethyl[3-(triethoxysilyl)propyl]ammonium chloride
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
299.91
Numéro MDL:
Iupac Name
N,N,N-trimethyl-3-(triethoxysilyl)-1-propanaminium chloride
Inchi Code
1S/C12H30NO3Si.ClH/c1-7-14-17(15-8-2,16-9-3)12-10-11-13(4,5)6;/h7-12H2,1-6H3;1H/q+1;/p-1
Clé InChI
JMCRETWEZLOFQT-UHFFFAOYSA-M
Température de stockage
2~8C
Purity
98.0%
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.aablocks.com/prod/84901-27-9
Synonym
Trimethyl[3-(triethoxysilyl)propyl]ammoniumChloride
MSDS
https://www.aablocks.com/downloadSds?cas=84901-27-9